Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Spill containment pallets, PIG®
Leverantör: NEW PIG
PIG®
NEWPPAK210-WODEA 4650 SEK InStock
NEWPPAK210-WOD NEWPPAK605-BK-WOD
Spill containment pallets, PIG®
Spillkit
The spill containment pallet made from LDPE is strong enough to handle long-term storage of fully loaded steel drums.
  • Resists UV rays, rust, corrosion and most chemicals
  • Textured grating adds traction and lifts out for easy sump access
  • Two-way forklift entry allows easy movement from either direction (unloaded only)
Order Now
ORDER
TILLBEHÖR
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal