Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Eye and wound cleansing spray
Leverantör: Orkla Care AB / Cederroth
118-0247EA 135 SEK InStock
118-0247
Eye and wound cleansing spray
Första hjälpen produkter Första Hjälpen-kit, komponenter
This cleansing spray is intended for rinsing and cleaning out dust and dirt from eyes and wounds. The portable spray bottle is filled with 150 ml physiological (0,9%) unbuffered sodium chloride solution.
  • Solution is preservative-free and remains sterile until last drop
  • Spray is suitable for use on both eyes and wounds
  • Actuator is protected by a plastic cap and a tamper seal
  • Nitrogen propellant is not in contact with the solution
Order Now
ORDER
RELATERAD INFORMATION
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal