Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Bottles, wide neck, with NS stopper
Leverantör: VITLAB
VITL1017940EA 5600 SEK InStock
VITL1017940 VITL1018940
Bottles, wide neck, with NS stopper
Flaskor Flaskor, plast
Made from opaque, pigmented PP, with NS stopper made of PP.
  • Good chemical resistance
  • Ideal for long-term storage of liquids
  • Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285
For light-sensitive substances. Wider mouth for simple filling, also ideal for powders and paste-like materials.
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal