Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Volumetric flasks, class B, red markings
Leverantör: VITLAB
214-0228EA 195 SEK InStock
214-0228 214-0227 214-0223 214-0226 214-0225 214-0224 214-0222
Volumetric flasks, class B, red markings
Kolvar Mätkolv
PMP, crystal clear, with screw cap.
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not permanently exceed the tolerance limit
  • To preserve markings. cleaning at no higher than 60 °C is recommended
Certifikat: Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal