Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Volumetric flasks, class B, PP
Leverantör: VITLAB
VITL676891EA 340 SEK InStock
VITL676891 VITL672891 VITL673891 VITL675891 VITL674891 VITL671891 VITL677891
Volumetric flasks, class B, PP
Kolvar Mätkolv
PP, highly transparent, with PP screw cap.
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • Thermal stress up to 60 °C does not permanently exceed the tolerance limits
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60 °C is recommended
Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal