Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Capillary columns, VF-5 Pesticides and VF-1701 Pesticides
Leverantör: VARIAN
VARICP9075EA 16200 SEK InStock
VARICP9075 VARICP9070 VARICP9073 VARICP9071 VARICP9072 VARICP9074
Capillary columns, VF-5 Pesticides and VF-1701 Pesticides
Kromatografikolonn
These columns are specially designed for the determination of trace levels of pesticide residue.
  • Tested with key pesticides for improved efficiency
  • Highly inert for enhanced detection
  • Proven performance with ECD and MS detection for maximum productivity
VF-Pesticides columns benefit from ultra low bleed FactorFour technology to improve sensitivity. VF-1701 Pesticides deliver up to 8 times lower bleed than other columns used for pesticide analysis.
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal