Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
SPE columns, CHROMABOND® C8
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
MANA738021.100MEA 6125 SEK InStock
MANA738021.100M MANA731808 MANA730024 MANA730022 MANA730023 MANA732023 MANA730021 MANA730134 MANA730024G
SPE columns, CHROMABOND® C8
Kromatografikolonn
CHROMABOND® C8 is an octyl modified silica phase for SPE.
  • Slightly more polar than C18 phase
  • Hydrophobic and more pronounced secondary interactions with polar compounds
  • Suitable for slight nonpolar and polar substances
Recommended for polar pesticides and PCBs.
Order Now
ORDER
SPECIFIKATIONER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal