Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
HPLC columns, Accucore™ C30
Leverantör: THERMO SCIENTIFIC
Accucore™
554-2324EA 12525 SEK InStock
554-2324 554-2322 554-2323 554-2349 554-2320 554-2317 554-2319 554-2321 554-2318 554-2325 554-2316
HPLC columns, Accucore™ C30
Kromatografikolonn
These columns offer a high shape selectivity for hydrophobic, long chain, structurally-related isomers. Based on Core Enhanced Technology, they provide fast, high resolution separations without the elevated back pressures required by sub-2 µm particles.
  • Fast separations with high resolution
  • Low back pressure
  • Excellent aqueous-compatibility
  • Compatible with MS
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal