Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Stoppers, self realasing, PTFE
Leverantör: COWIE
COWI010.1245EA 1175 SEK InStock
COWI010.1245 COWI010.1119 COWI010.1124 COWI010.1224 COWI010.1134 COWI010.1234 COWI010.1229 COWI010.1219 COWI010.1145
Stoppers, self realasing, PTFE
Proppar PE/LDPE/HDPE
  • Fit standard ground glass joints
  • With sealing rings and self releasing ring
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal