Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Measuring cup
Leverantör: VITLAB
VITL69493EA 345 SEK InStock
VITL69493 VITL69394
Measuring cup
Bägare
PP, translucent.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Lid has to be ordered seperately
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale.
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal