Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Wash head for wash bottles
Leverantör: VITLAB
VITL83304EA 77 SEK InStock
VITL83304 VITL83300 VITL83302 VITL83301 VITL83303
Wash head for wash bottles
Lock Lock, flaskor
Made of PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Wash bottle screw caps and spray tube with drawn-out tip, Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube.
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal