Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Dropping bottle, LDPE
Leverantör: VITLAB
VITL132293EA 1875 SEK InStock
VITL132293
Dropping bottle, LDPE
Flaskor Droppflaskor
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Narrow mouth transparent dropping bottle with dropper insert and red LDPE screw cap. This classic model, made from soft material with good restoring force.
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal