Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Bottles, narrow neck, with screw cap
Leverantör: VITLAB
VITL95194EA 1250 SEK InStock
VITL95194
Bottles, narrow neck, with screw cap
Flaskor Flaskor, plast
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
ideal for long-term storage of liquids.
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal