Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Half masks against gas, vapour and dust, 8000 series
Leverantör: MOLDEX
111-1177EA 275 SEK InStock
111-1177 111-1179 111-1178
Half masks against gas, vapour and dust, 8000 series
Masker Andningsskydd, återanvändbara Halvtäckande masker
These versatile respirators can be used for gas/vapour protection, gas/vapour plus particulate protection, or only particulate protection dependent upon which combination of adapters and cartridges are used. The mask body is made from soft, durable TPE material.
  • Easy maintenance and cleaning without tools
  • Radial connector: New inhalation valve with every cartridge
  • Improved field of vision, lightweight and easy to fit
Certifikat: EN 140:1998
Order Now
ORDER
SPECIFIKATIONER
TILLBEHÖR
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal