Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Disposable earplugs, Pura-Fit®
Leverantör: MOLDEX
Pura-Fit®
MOLD6900EA 870 SEK InStock
MOLD6900 MOLD7750 MOLD7700
Disposable earplugs, Pura-Fit®
Öronproppar Öronproppar, engångs
These plugs made of soft PU foam provide protection against higher noise levels.
  • Tapered form makes it easy to insert the plugs in the ear
  • Outer surface is smooth, so it doesn't irritate the canal
  • Bright colour for improved visibility
SNR: 36 dB
Certifikat: EN 352-2:2002
Förpackning: As pairs or in the hygienic dispenser system MoldexStation.
Order Now
ORDER
SPECIFIKATIONER
TILLBEHÖR
RELATERAD INFORMATION
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal