Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Disposable earplugs, MelLows®
Leverantör: MOLDEX
MelLows®
MOLD7650EA 1075 SEK InStock
MOLD7650 MOLD7625 MOLD7600
Disposable earplugs, MelLows®
Öronproppar Öronproppar, engångs
Earplugs made from soft PU-foam for protection against lower noise levels.
SNR: 22 dB
Certifikat: EN 352-2:2002
Beställningsinformation: Also available in the hygienic dispenser system MoldexStation.
Förpackning: In pairs.
Order Now
ORDER
SPECIFIKATIONER
TILLBEHÖR
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal