Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Återanvändbara öronproppar, Rockets®
Leverantör: MOLDEX
Rockets®
111-1160EA 514.59 SEK InStock
111-1160 111-1161
Återanvändbara öronproppar, Rockets®
Öronproppar Öronproppar, återanvändbara
Öronpropparna ger mycket bra skydd i de flesta bullriga miljöer.
  • Luftbubbla i spetsen ger god bekvämlighet hela dagen
  • Mjuka, flexibla flänsar ger överlägsen tätning och passar de flesta hörselgångar
  • Fast skaft som ger enkel isättande, maximal bekvämlighet och hög skyddsnivå
SNR: 30 dB
Certifikat: SS-EN 352-2:2002
Leveransinformation: Varje par levereras med en Pocket-Pak® ask som håller dem rena mellan användningstillfällena.
Observera: *Universalstorlek.
Order Now
ORDER
SPECIFIKATIONER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal