Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Reusable earplugs, Comets®
Leverantör: MOLDEX
Comets®
111-1163EA 1025 SEK InStock
111-1163
Reusable earplugs, Comets®
Öronproppar Öronproppar, återanvändbara
These reusable earplugs provide protection against lower noise levels. They are designed to keep the user in touch with the environment.
  • Air bubble in the tip and soft material provide a comfortable seal
  • Plugs made of soft durable material – Washable and hygienic
  • Come with handy PocketPak storage container
SNR: 25 dB
Certifikat: EN 352-2:2002
Observera: * One size fits all.
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal