Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Bottles, wide neck, with screw cap
Leverantör: VITLAB
VITL92889EA 1150 SEK InStock
VITL92889 VITL129793 VITL129493 VITL129593 VITL129693
Bottles, wide neck, with screw cap
Flaskor Flaskor, plast
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal