Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
SPE columns, CHROMABOND® C₆H₅
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
MANA730411EA 0 SEK InStock
MANA730411 MANA730083 MANA730084
SPE columns, CHROMABOND® C₆H₅
Kromatografikolonn
CHROMABOND® C6H5 is a phenyl modified silica phase for SPE.
  • Polarity similar to C8 phase
  • In addition to hydrophobic interactions selective π-π interactions by the phenyl ring are possible
  • Especially suitable for aromatic substances
Recommended for aromatic compounds like phenols or nitroaromatics.
Order Now
ORDER
SPECIFIKATIONER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal