Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Hydrometer for yogurt and chocolate milk
Leverantör: GERBER FUNKE DR N.
GERB6670EA 500 SEK InStock
GERB6670
Hydrometer for yogurt and chocolate milk
Aerometrar
Hydrometer for yoghurt and chocolate milk, in the body reading at the top, with thermometer.
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal