Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
TLC plates, silica gel 60, unmodified layers, DURASIL
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
552-0260EA 4150 SEK InStock
552-0260 552-0264 552-0262 552-0261 552-0263 552-0265 552-0266
TLC plates, silica gel 60, unmodified layers, DURASIL
TLC plattor
These unmodified standard silica layers for TLC are available as glass plates with or without fluorescent indicator.
  • Hard, water-resistant and wettable layers due to a special binder system
  • More polar than SIL G
Silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 – 17 μm.
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal