Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Alcohol lamps
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
HECH43031010EA 410 SEK InStock
HECH43031010
Alcohol lamps
Värmeapparater Spritlampor
Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
  • With a ground glass stopper
  • Glass cap reduces evoporation of alcohol when not in use
Order Now
ORDER
TILLBEHÖR
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal