Vill du logga in igen?
Med anledning av ett schemalagt systemunderhåll kommer vwr.com tillfälligt vara otillgänglig, från kl. 03.00 - 19.00 lördag den 1 februari 2020.
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol ((±)- and meso mixture)
Leverantör: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17413600EA 960 SEK InStock
EHERC17413600
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol ((±)- and meso mixture)
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol ((±)- and meso mixture)
Formel: C₁₄H₂₆O₂
MDL Number: MFCD00008942
CAS nummer: 126-86-3
EINECS: 204-809-1
UN: 0000
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal