(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
38596.06EA 6300 SEK
38596.06 38596.03
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium
Formel: C₁₁H₁₉LiO₂
MW: 190,24 g/mol
Kokpunkt: 180 °C (0,05 mmHg)
Smältpunkt: 127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00142754
CAS nummer: 22441-13-0