Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99%
|
Varning
|
41340.06EA
5225
SEK
41340.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium
Formel:
C₂₂H₃₈BaO₄ MW: 503,85 g/mol Kokpunkt: 225 °C (0,3 mmHg) Smältpunkt: 200 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00058709 CAS nummer: 17594-47-7 UN: 1564 ADR: 6.1,III |