Vill du logga in igen?
Med anledning av ett schemalagt systemunderhåll kommer vwr.com tillfälligt vara otillgänglig, från kl. 03.00 - 19.00 lördag den 1 februari 2020.
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Leverantör: Alfa Aesar
Fara
39397.06EA 1850 SEK InStock
39397.06 39397.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Formel: C₂₂H₃₈O₄Pb
MW: 573,73 g/mol
Kokpunkt: 134 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Smältpunkt: 126…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070468
CAS nummer: 21319-43-7
EINECS: 000-000-0
UN: 3467
ADR: 6.1,III
Order Now
ORDER
SPECIFIKATIONER
RELATERAD INFORMATION
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal