Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
33531.06EA 6025 SEK
33531.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Formel: C₃₃H₅₇HoO₆
MW: 714,732 g/mol
Smältpunkt: 179…183 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070457
CAS nummer: 15522-73-3