Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
39581.06EA
7375
SEK
39581.06
39581.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III)
Formel:
C₃₃H₅₇O₆Yb MW: 722,842 g/mol Smältpunkt: 167…169 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000034 CAS nummer: 15492-52-1 |