Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7%
Leverantör: Thermo Scientific
41909.14EA
30800
SEK
41909.14
41909.06
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV)
Formel:
C₄₄H₇₆HfO₈ MW: 910,5 g/mol Smältpunkt: 315 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01863471 CAS nummer: 63370-90-1 |