Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9%, recrystallized
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
41862.06EA 8050 SEK
41862.06 41862.03 41862.14
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9%, recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III)
Formel: C₃₃H₅₇FeO₆
MW: 605,65 g/mol
Kokpunkt: 300 °C (dec.)
Smältpunkt: 148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00067465
CAS nummer: 14876-47-2