Vill du logga in igen?
Med anledning av ett schemalagt systemunderhåll kommer vwr.com tillfälligt vara otillgänglig, från kl. 03.00 - 19.00 lördag den 1 februari 2020.
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Leverantör: Alfa Aesar
Varning
44006.04EA 9725 SEK InStock
44006.04 44006.02
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III)
Formel: C₃₃H₅₇O₆Ru
MW: 650,872 g/mol
Kokpunkt: 250 °C (dec.)
Smältpunkt: 200…203 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00269841
CAS nummer: 38625-54-6
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
Order Now
ORDER
SPECIFIKATIONER
RELATERAD INFORMATION
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal