Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)manganese(II) ≥98%
Leverantör: Alfa Aesar
H27027.06EA 8550 SEK InStock
H27027.06 H27027.03
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)manganese(II) ≥98%
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)manganese(II)
Formel: C₁₈H₂₆Mn
MW: 297,34 g/mol
Smältpunkt: 98…112 °C
MDL Number: MFCD01862454
CAS nummer: 101932-75-6
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
Order Now
ORDER
RELATERAD INFORMATION
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal