Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Leverantör: Alfa Aesar
Fara
44482.14EA 1950 SEK InStock
44482.14 44482.22
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Hexaamminenickel(II) bromide
Formel: H₁₈Br₂N₆Ni
MW: 320,68
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04039935
CAS nummer: 13601-55-3
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
Order Now
ORDER
SPECIFIKATIONER
RELATERAD INFORMATION
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal