Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
B23886.03EA
3550
SEK
B23886.03
B23886.01
Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9%
Hexaammineruthenium(II) chloride
Formel:
H₁₈Cl₂N₆Ru MW: 274,16 g/mol Smältpunkt: >300 °C |
MDL Number:
MFCD00011477 CAS nummer: 15305-72-3 EINECS: 239-342-2 |