Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Varning
183687-25GEA 735 SEK InStock
183687-25G 183687-100G
Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
Reinecke's salt
Formel: C₄H₁₀CrN₇S₄
Smältpunkt: 268 - 272 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00151654
CAS nummer: 13573-16-5
EINECS: 237-003-3
Order Now
Specifikation testresultat
Assay min. 93.0 %
Insoluble in HCl max. 0.05 %
Test of sensitivity complying
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal