Vill du logga in igen?
Med anledning av ett schemalagt systemunderhåll kommer vwr.com tillfälligt vara otillgänglig, från kl. 03.00 - 19.00 lördag den 1 februari 2020.
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥90%
Leverantör: Alfa Aesar
Varning
B22990.AKEA 1375 SEK InStock
B22990.AK B22990.AU B22990.AD
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥90%
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Formel: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21
Kokpunkt: 95…97 °C (0,5 mmHg)
Densitet: 1,102
Flampunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00005123
CAS nummer: 121-39-1
EINECS: 204-467-3
UN: 0000
Order Now
ORDER
RELATERAD INFORMATION
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal