Vill du logga in igen?
Med anledning av ett schemalagt systemunderhåll kommer vwr.com tillfälligt vara otillgänglig, från kl. 03.00 - 19.00 lördag den 1 februari 2020.
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
Leverantör: Alfa Aesar
Varning
B23435.14EA 660 SEK InStock
B23435.14 B23435.22
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Formel: C₇H₁₅N
MW: 113,20
Kokpunkt: 142…146 °C
Densitet: 0,830
Flampunkt: 32 °C (89 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005996
CAS nummer: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
ADR: 3,III
Order Now
ORDER
RELATERAD INFORMATION
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal