Vill du logga in igen?
Med anledning av ett schemalagt systemunderhåll kommer vwr.com tillfälligt vara otillgänglig, från kl. 03.00 - 19.00 lördag den 1 februari 2020.
Benzyl butyl phthalate-[ring-D4]
Leverantör: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16168010EA 2300 SEK InStock
EHERC16168010
Benzyl butyl phthalate-[ring-D4]
Benzyl butyl phthalate-[ring-D₄]
Formel: C₁₉H₁₆D₄O₄
CAS nummer: 93951-88-3
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
Order Now
ORDER
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal