2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
ACRO257740050EA
11175
SEK
ACRO257740050
ACRO257740025
ACRO257740010
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) i vattenlösning
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formel:
C₅H₄NNaOS MW: 149,15 g/mol Smältpunkt: –30 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01941547 CAS nummer: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 UN: 3082 ADR: 9,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Yellow to amber Solution |
pH | 8.5 to 10.5 (10 % at 20°C) |
Titration with HClO4 | 40 to 42 % |