2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% i vattenlösning
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A16922.0FEA
12250
SEK
A16922.0F
A16922.AE
A16922.AP
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% i vattenlösning
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formel:
C₅H₄NNaOS MW: 149,15 g/mol Densitet: 1,238 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01941547 CAS nummer: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 |