Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Fmoc-L-phenylalanine
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: N-α-Fmoc-L-PhenylalanineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineFmoc-Phe-OH
TCIAF0297-5GEA 190 SEK InStock
TCIAF0297-5G TCIAF0297-25G
Fmoc-L-phenylalanine
Fmoc-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
MDL Number: MFCD00037128
CAS nummer: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1
UN: 0000
Order Now
ORDER
RELATERAD INFORMATION
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal