Vill du logga in igen?
På grund av ett systemunderhåll kommer inte anpassad prissättning och produkttillgänglighet att visas från kl. 01.00 lördag till kl. 00.30 måndag. Beställningar kommer att behandlas efter att underhållet är slutfört.
Zirkonium(IV)oxid (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilised, tabletter
Leverantör: Alfa Aesar
Varning
Stabilization: Stabilised with Titanium (10% TiO₂)
45126.22EA 3250 SEK InStock
45126.22 45126.06 45126.14
Zirkonium(IV)oxid (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilised, tabletter
Zirconium(IV) oxide
Formel: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Kokpunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: ∼2500 °C
Densitet: 5,4
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011310
CAS nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
UN: 0000
Merck Index: 14,10180
Order Now
ORDER
SPECIFIKATIONER
RELATERAD INFORMATION
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal