Bis(trimethylsilyl)methane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
TCIAB1857-10MLEA 1700 SEK
TCIAB1857-10ML
Bis(trimethylsilyl)methane ≥95.0%
Bis(trimethylsilyl)methane
Formel: C₇H₂₀Si₂
MW: 160,405 g/mol
Kokpunkt: 133°C
Flampunkt: 12°C
MDL Number: MFCD00008275
CAS nummer: 2117-28-4
EINECS: 218-322-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://se.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/23/28933623.jpg
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %