L-Glutamic acid 5-benzyl ester ≥99%
Leverantör: Thermo Scientific
B22184.14EA
5450
SEK
B22184.14
B22184.06
L-Glutamic acid 5-benzyl ester ≥99%
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Formel:
C₁₂H₁₅NO₄ MW: 237,3 g/mol Smältpunkt: 162…165 °C |
MDL Number:
MFCD00002633 CAS nummer: 1676-73-9 EINECS: 216-826-1 |