Dicyclohexylchlorophosphine ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
TCIAC1658-5GEA
3000
SEK
TCIAC1658-5G
TCIAC1658-1G
Dicyclohexylchlorophosphine ≥97.0%
Dicyclohexylchlorophosphine
Formel:
C₁₂H₂₂ClP MW: 232,73 g/mol Kokpunkt: 166°C |
MDL Number:
MFCD00014294 CAS nummer: 16523-54-9 UN: 3265 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |