3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
TCIAB1654-1GEA
245
SEK
TCIAB1654-1G
TCIAB1654-25G
TCIAB1654-5G
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥97.0%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Formel:
C₆H₁₁BrSi MW: 191,14 g/mol Flampunkt: 62°C |
MDL Number:
MFCD00134460 CAS nummer: 38002-45-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |