1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
TCIAB3477-5GEA
1300
SEK
TCIAB3477-5G
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene ≥96.0%
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene
Formel:
C₉H₁₃BrSi MW: 229,1890 g/mol Kokpunkt: 50°C |
MDL Number:
MFCD00093882 CAS nummer: 17878-47-6 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |