1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
TCIAB3357-25GEA
3375
SEK
TCIAB3357-25G
TCIAB3357-5G
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0%
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
Formel:
C₉H₁₃BrSi MW: 229,1890 g/mol Kokpunkt: 230°C Flampunkt: 96°C |
MDL Number:
MFCD00094165 CAS nummer: 6999-03-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |