2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
L17151.03EA 695 SEK
L17151.03 L17151.06
2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
2-Acetamido-5-chlorothiazole
Formel: C₅H₅ClN₂OS
MW: 176,63 g/mol
Smältpunkt: 208…212 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01318098
CAS nummer: 20256-39-7
EINECS: 000-000-0